4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 170 EUR
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 113…117 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02679035
CAS nummer: 403-31-6