5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 40.9 EUR
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 95 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000343
CAS nummer: 51437-00-4