2-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1463-100G PC1463-25G PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA 52.6 EUR
APOSPC1463-100G APOSPC1463-25G APOSPC1463-500G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 247 °C
Smeltpunt: 46…50 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011652
CAS nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II