(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1473-25G PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA 303 EUR
APOSPC1473-25G APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Formule: C₉BrF₁₉O₃
Kookpunt: 60 °C/25mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094130
CAS nummer: 330562-47-5