6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 77.5 EUR
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Smeltpunt: >290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153078
CAS nummer: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III