1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 273 EUR
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane
Formule: BrF₂CCF₂I
Kookpunt: 78 °C
Dichtheid: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042136
CAS nummer: 421-70-5
EINECS: 207-008-5