3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1483-100G PC1483-25G PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA 96.4 EUR
APOSPC1483-100G APOSPC1483-25G APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
3-Bromo-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 94 °C/17mmHg
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861129
CAS nummer: 29578-39-0