2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 22 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Kookpunt: 87…88 °C/3mmHg
Smeltpunt: 41…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014707
CAS nummer: 367-67-9