1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1493-25G PC1493-5G PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA 122 EUR
APOSPC1493-25G APOSPC1493-5G APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formule: C₆F₃I₃
Smeltpunt: 151…159 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06248899
CAS nummer: 84322-56-5