3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-6-fluorobenzotrifluoride
PC1495-1G PC1495-5G PC1495-25G
APOSPC1495-1GEA 42.4 EUR
APOSPC1495-1G APOSPC1495-5G APOSPC1495-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Vlampunt: <90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658260
CAS nummer: 123973-22-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III