1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 22 EUR
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Kookpunt: 148…152 °C/30mmHg
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658264
CAS nummer: 64182-61-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III