4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 58.4 EUR
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Kookpunt: 90…92 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,763 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014685
CAS nummer: 349-03-1