2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 208 EUR
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02871619
CAS nummer: 135748-34-4