2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 261 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658268
CAS nummer: 161612-68-6