5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48.3 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Kookpunt: 95…100 °C/5mmHg
Smeltpunt: 33…44 °C
Dichtheid: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014706
CAS nummer: 344-38-7