5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 55.5 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 99 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261763
CAS nummer: 22062-53-9