Gatifloxacin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC1528-100G PC1528-10G PC1528-25G
APOSPC1528-100GEA 249 EUR
APOSPC1528-100G APOSPC1528-10G APOSPC1528-25G
Gatifloxacin
Gatifloxacin
Formule: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00895399
CAS nummer: 112811-59-3