3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 150 EUR
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 82174-08-1