3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Kookpunt: 97…100 °C/23mmHg
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246858
CAS nummer: 74483-51-5