1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 87.6 EUR
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
Kookpunt: 81 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040840
CAS nummer: 333-47-1