1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1540-1G PC1540-5G
APOSPC1540-1GEA 99.6 EUR
APOSPC1540-1G APOSPC1540-5G
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formule: C₆HBrF₄
Kookpunt: 48…55 °C/25mmHg
Dichtheid: 1,846 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017900
CAS nummer: 1074-91-5
EINECS: 214-048-7
UN: 1993
ADR: 3,III