Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 58.4 EUR
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂S
Kookpunt: 117 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203725
CAS nummer: 88489-60-5