2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 76 EUR
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363741
CAS nummer: 871329-52-1