3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-3,5-difluorophenol
PC1555-10G PC1555-5G PC1555-1G
APOSPC1555-10GEA 512 EUR
APOSPC1555-10G APOSPC1555-5G APOSPC1555-1G
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
3,5-Difluoro-4-chlorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164.54 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658279
CAS nummer: 2268-03-3