5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 97.9 EUR
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039242
CAS nummer: 886762-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III