4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)nitrobenzene, 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.0000 g/mol
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039243
CAS nummer: 95668-20-5