5-Fluoro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroaniline
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00034065
CAS nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III