2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Amino-5-bromophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 192 EUR
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrFNO
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038380
CAS nummer: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2