5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-5GEA 152 EUR
APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Formule: C₅H₅BrF₄O₂
Smeltpunt: 33…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153717
CAS nummer: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II