Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 234 EUR
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₅H₅BrF₄O₂
Kookpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153721
CAS nummer: 10186-73-9