1-Broom-2,3,4-trifluorobenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 80.4 EUR
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Broom-2,3,4-trifluorobenzeen 98%
1-Broom-2,3,4-trifluorobenzeen
Formule: C₆H₂BrF₃
Kookpunt: 47…49 °C/60mmHg
Dichtheid: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013248
CAS nummer: 176317-02-5