2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 125 EUR
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660162
CAS nummer: 205371-26-2