4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 256 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Smeltpunt: 39…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039475
CAS nummer: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III