2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 92.1 EUR
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Dichtheid: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458013
CAS nummer: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III