1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen 99%
1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen
Formule: C₆H₂BrF₃
Kookpunt: 47…49 °C/60mmHg
Smeltpunt: < –20 °C
Dichtheid: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070738
CAS nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III