1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 103 EUR
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formule: C₇H₃F₁₃O₄
Kookpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156026
CAS nummer: 147492-57-7