3-Fluorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 701 EUR
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorothioanisole
3-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789131
CAS nummer: 658-28-6