6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 110 EUR
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Smeltpunt: 257…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03070543
CAS nummer: 99199-59-4