2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

PC1593-25G PC1593-500G
APOSPC1593-25GEA 22 EUR
APOSPC1593-25G APOSPC1593-500G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Kookpunt: 209 °C
Dichtheid: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203478
CAS nummer: 175278-17-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR