4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 70.1 EUR
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C/15mmHg
Smeltpunt: 29…30 °C
Dichtheid: 1.691 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179338
CAS nummer: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III