4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 240 EUR
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339.52 g/mol
Kookpunt: 255…256 °C
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179336
CAS nummer: 175278-14-5
UN: 3265
ADR: 8 II