4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 36.6 EUR
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
Kookpunt: 112…114 °C/15mmHg
Smeltpunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179334
CAS nummer: 175278-12-3