4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 476 EUR
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol
Formule: C₇H₄BrF₃OS
MW: 273.07 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00203474
CAS nummer: 175278-15-6