Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 121 EUR
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formule: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
MW: 376.31 g/mol
Smeltpunt: 88…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270524
CAS nummer: 14905-30-7