2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 95 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 76 °C/8mmHg
Smeltpunt: 37…41 °C
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153084
CAS nummer: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1 III