2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 24.9 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 78…81 °C/30mmHg
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153086
CAS nummer: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III