1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
PC1599-1G PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA 43.8 EUR
APOSPC1599-1G APOSPC1599-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formule: BrH₂CCH(OH)CF₃
Kookpunt: 124…126 °C
Dichtheid: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040945
CAS nummer: 431-34-5
UN: 1987
ADR: 3,III