3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 46.8 EUR
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Formule: BrH₂CC(O)CF₃
Kookpunt: 85…87 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039237
CAS nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II