4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1601-25G PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA 81.8 EUR
APOSPC1601-25G APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smeltpunt: 234…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659878
CAS nummer: 850568-27-3