3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 217 EUR
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₁BFNO₃
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659930
CAS nummer: 850567-58-7